Learn More
(+)-Biotine, acide 4-amidobenzoïque, sel de sodium, TRC
Code produit 30348719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348719 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348719 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB389060100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (+)-Biotin 4-Amidobenzoic Acid, Sodium Salt
CAS 102418-74-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 H20 N3 O4 S . Na
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12?,13-,15?;/m0./s1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(NC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
Nom IUPAC sodio;4-[5-[(4S)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]benzoato
Poids moléculaire (g/mol) 385.41
Poids de la formule 385.1072
Pourcentage de pureté >95