Learn More
(+)-Biotine, acide 4-amidobenzoïque, sel de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-Biotin 4-Amidobenzoic Acid, Sodium Salt |
| CAS | 102418-74-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C17 H20 N3 O4 S . Na |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12?,13-,15?;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(NC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1 |
| Nom IUPAC | sodio;4-[5-[(4S)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]benzoato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 385.41 |
| Poids de la formule | 385.1072 |
| Afficher plus |