Learn More
Molecular Probes™ Biotin Alkyne (PEG4 carboxamide-Propargyl Biotin)
Description
L’haptène, de l’azoture de biotine, est réactif avec les terminaux par le biais d’une réaction clic catalysée par du cuivre. La biotine peut ensuite être détectée avec de la streptavidine, de l’avidine ou la protéine de liaison à la biotine NeutrAvidin™.
Spécification
Spécification
| Format | Solide |
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Alcyne de biotine |
| Poids moléculaire | 528,66 Da |
| Solubilité | DMSO (diméthylsulfoxyde) |
| Contenu et stockage | Stocker à ≤-20°C et desséché. |
| Réactivité chimique | Azoture |
| Groupe de réactifs | Alcyne |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Alcyne |
| Afficher plus |