Learn More
Molecular Probes™ Azide de biotine (PEG4 carboxamide-6-Azidohexanyl Biotine)
Description
L’haptène, de l’azoture de biotine, est réactif avec des alcynes terminaux par le biais d’une réaction clic catalysée par du cuivre. La biotine peut ensuite être détectée avec de la streptavidine, de l’avidine ou la protéine de liaison à la biotine NeutrAvidin™.
Spécification
Spécification
| Format | Solide |
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Azide de biotine |
| Poids moléculaire | 615,79 Da |
| Solubilité | DMSO (diméthylsulfoxyde) |
| Contenu et stockage | Stocker à ≤-20°C et desséché. |
| Réactivité chimique | Alcyne |
| Groupe de réactifs | Azoture |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Amine, azoture |
| Afficher plus |