Learn More
Invitrogen™ Biotin-HRP (biotinylated peroxidase)
Code produit 10324693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10324693 5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10324693 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 432040
 Article restreint
En stock
Biotine-HRP (peroxydase biotinylée)
Reactivity: Reacts with streptavidin and avidin conjugates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
Forme Liquide
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)
Conditions d’expédition Glace humide
Quantité 5 mg
compliance-icons
Identifiant produit
  • BIOTINYLATED PEROXIDASE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone