Learn More
MedChemExpress Biotin NHS
Spécification
Spécification
| Quantité | 200 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 341.38 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 62.5 mg/mL (183.08 mM; Need ultrasonic) |
| Contenu et stockage | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 35013-72-0 |
| Synonyme | Biotin-NHS ∣ Biotin N-hydroxysuccinimide ester ∣ NHS-Biotin |