Learn More
(+)-Biotine-ONP, TRC
Code produit 30341951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341951 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB39160550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Biotin 4-Nitrophenyl Ester
CAS 33755-53-2
Formule moléculaire C16H19N3O5S
Quantité 50 mg
Synonyme (+)-Biotin p-nitrophenyl ester, (+)-Biotin 4-nitrophenyl ester, [3aS-(3aalpha,4beta,6aalpha)]-hexahydro-2-oxo-1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid nitrophenyl ester, d-Biotin p-nitrophenyl ester, Biotin-Onp
Formule InChI InChI=1S/C16H19N3O5S/c20-14(24-11-7-5-10(6-8-11)19(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)17-16(21)18-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H2,17,18,21)/t12-,13-,15-/m0/s1
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
Nom IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoato de (4-nitrofenilo)
Poids moléculaire (g/mol) 365.4
Poids de la formule 365.1045