Learn More
(-)-Sulfoxyde de biotine, TRC
Code produit 30008506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008506 50 mg 50mg
30004500 10 mg 10mg
30007523 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008506 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB38904550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3376-83-8
Formule moléculaire C10 H16 N2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 260.31
Synonyme 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5-oxide, [3aS-(3aα,4β,5β,6aα)]-, Biotin, 5-oxide (7CI), Biotin, 5-oxide, (-)- (8CI), Biotin, L-S-oxide (6CI), (-)-Biotin sulfoxide, Biotin l-sulfoxide, Biotin sulfoxide
Nom IUPAC 5-[(3aS,4R,6aR)-2,5-dioxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]acide pentanoïque
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Biotin Sulfoxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H16N2O4S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-17(7)16)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7+,9-,17?/m0/s1
Poids de la formule 260.0831
Pourcentage de pureté >95%