Learn More
Biotine, TRC
Code produit 17947564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17947564 500 mg 500mg
17979854 1 g 1g
17908604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17947564 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB389040500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10 H16 N2 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Synonyme 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, Biotin (8CI), (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, (+)-Biotin, (+)-cis-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4]imidazole-4-valeric acid, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Biodermatin, Bioepiderm, Bios II, Coenzyme R, D(+)-Biotin, D-Biotin, Factor S, Factor S (vitamin), Lutavit H2, MD 1003, Medebiotin, Meribin, NSC 63865, Rovimix H 2, Vitamin B7, Vitamin H, Vitamin I, cis-(+)-Tetrahydro-2-oxothieno[3,4]imidazoline-4-valeric acid, d-Biotin
Nom IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]acide pentanoïque
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau Biotin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Poids de la formule 244.0882
Pourcentage de pureté >95%