Learn More
MedChemExpress Biotin-VAD-FMK
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| CAS | 1135688-15-1 |
| Type de produit | Biochemical Assay Reagents |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 27.3 mg/mL (40.58 mM) |
| Conditions de stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 672.81 g/mol |