Learn More
Invitrogen™ Kit de biotine-tyramide XX SuperBoost™, anti-IgG de lapin de chèvre
Code produit 15651892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
150 lames
Conditionnement:
150 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour Conditionnement
15651892 150 lames 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15651892 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B40921
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le kit de biotine-tyramide XX SuperBoost™ comprend de la biotine-tyramide XX avec anticorps secondaire anti-IgG de lapin de chèvre conjugué au poly-HRP.
SuperBoost™ L'amplification du signal tyramide est la méthode la plus sensible pour la détection de cibles peu abondantes en immunocytochimie fluorescente multiplexable (ICC), en immunohistochimie (IHC) et en hybridation in situ (ISH).
Caractéristiques:
  • Haute sensibilité pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie de fluorescence
  • Protocole et détection simples à l’aide de filtres standard
  • Convient aux images multiplex haute résolution, co-marquage avec DAPI, anticorps secondaires et autres SuperBoost kits
  • Nécessite 10-100 fois moins d’anticorps primaires que les essais standard ICC/IHC/ISH
Bénéfices :
  • Amélioration du poly-HRP : Plusieurs enzymes HRP sont conjuguées à des polymères courts, ce qui améliore le signal par plusieurs fois par rapport aux systèmes HRP habituels
  • Solution d’arrêt de réaction : Inclure une solution d’arrêt HRP pour arrêter la réaction HRP
  • Réduction du bruit de fond : Inclure des bloqueurs pour l’élimination ou la réduction de la peroxydase endogène et des bruits de fond fluorescents
Durée de conservation :
  • Stable pendant 6 mois après réception
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Suffisant pour 150 lames
Type de produit Kit SuperBoost™
Contenu et stockage Tampon de blocage (1X) : 22,5 ml, anticorps secondaire de chèvre anti-lapin conjugué à la poly-HRP (1X) : 22,5 ml, réactif de biotine-tyramide XX, peroxyde d’hydrogène (solution stabilisée à 3 %) : 28,5 ml, tampon de réaction (20X) : 6 ml, solution d’arrêt de réaction : 8 mg, diméthylsulfoxyde. 2°C à 8°C
Conjugué Biotine-XX