Learn More
Invitrogen™ Biotin XX Tyramide SuperBoost™ Kit, Streptavidin
Description
L’amplification du signal de tyramide SuperBoost™ est la méthode la plus sensible pour la détection de cibles peu abondantes dans l’immunocytochimie fluorescente multiplexable (ICC), l’immunohistochimie (IHC) et l’hybridation in situ (ISH). Les kits SuperBoost associent la luminosité des colorants AlexaFluor™ à l’amplification du signal supérieure d’une réaction de marquage par tyramide à médiation poly-HRP pour produire une sensibilité 10 à 200 fois supérieure aux méthodes standard. Pour des recherches hors normes, les kits SuperBoost permettent d’affiner vos résultats pour une visibilité claire dans les domaines critiques que les méthodes d’imagerie standard ne parviennent pas à révéler.
Les kits SuperBoost sont simples à utiliser et facilement adaptés aux protocoles expérimentaux ICC, IHC ou FISH standard, en utilisant n’importe quel type de cellule ou de tissu. Les cellules marquées à l’aide d’un kit SuperBoost peuvent être imagées à l’aide de n’importe quel type de microscope pour produire des images multiplex haute résolution. Ce kit particulier comprend un tyramide biotine XX avec streptavidine conjuguée HRP. Pour la détection et l’amplification de signaux supplémentaires, la streptavidine conjuguée est utilisée pour détecter la biotine XX déposée spécifiquement.
Caractéristiques des kits SuperBoost :
• Sensibilité supérieure pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie fluorescente
• Protocole et détection simples à l’aide de filtres standard
• Convient lourdes images multiplex haute résolution — comarquage avec DAPI, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
• Nécessite 10-100 fois moins d’anticorps primaires que les expériences ICC/IHC/ISH standard
Les kits SuperBoost sont basés sur le système d’amplification du signal tyramide, qui utilise l’activité catalytique de la peroxydase de raifort (HRP) pour générer un marquage haute densité d’une séquence de protéines ou d’acides nucléiques cibles in situ. Un essai ICC / IHC / ISH typique avec un kit SuperBoost nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les essais ICC / IHC / ISH standard. Les kits SuperBoost offrent une intensité de signal spécifique supérieure sur le fond : le protocole est donc facilement optimisé pour détecter un signal spécifique dans les échantillons où une autofluorescence endogène élevée est observée.
Spécification
Spécification
| Conjugué | Biotine-XX |
| Quantité | 150 lames |
| Contenu et stockage | 1 kit suffisant pour 150 lames de microscope (18 x 18 mm), contenant : Tampon de blocage (1 X), 22,5 ml |
| Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur gglace humide |
| Gamme de produits | SuperBoost |
| Type de produit | Kit de tyramide |