Learn More
(+)-Biotinyl 3,6,9-Trioxaundécanediamine, TRC
Code produit 30331531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331531 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331531 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3950452.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Biotinyl 3,6,9-Trioxaundecanediamine
CAS 359860-27-8
Formule moléculaire C18H34N4O5S
Quantité 2.5 mg
Synonyme (3aS,4S,6aR)-N-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, EZ-Link Amine-PEO3-Biotin, EZ-Link Biotin-PEO-LC Amine
Formule InChI InChI=1S/C18H34N4O5S/c19-5-7-25-9-11-27-12-10-26-8-6-20-16(23)4-2-1-3-15-17-14(13-28-15)21-18(24)22-17/h14-15,17H,1-13,19H2,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
SMILES NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Nom IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-[2-[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etoxi]etil]pentanamida
Poids moléculaire (g/mol) 418.55