Learn More
Biotinyl-6-aminoquinoline, TRC
Code produit 30240592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240592 100 mg 100mg
30240909 250 mg 250mg
30240637 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240592 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB016400100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91853-89-3
Formule moléculaire C19H22N4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 370.47
Synonyme (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-N-6-quinolinyl-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide;
Nom IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-quinoline-6-ylpentanamide
SMILES O=C(CCCC[C@H]1SC[C@H]2NC(=O)N[C@@H]12)Nc3ccc4ncccc4c3
Spécification
Nom chimique ou matériau Biotinyl-6-aminoquinoline
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H22N4O2S/c24-17(21-13-7-8-14-12(10-13)4-3-9-20-14)6-2-1-5-16-18-15(11-26-16)22-19(25)23-18/h3-4,7-10,15-16,18H,1-2,5-6,11H2,(H,21,24)(H2,22,23,25)/t15-,16-,18-/m0/s1
Poids de la formule 370.1463