Learn More
Chlorhydrate de biotinylcystamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Biotinyl Cystamine Hydrochloride |
| CAS | 1346597-28-1 |
| Formule moléculaire | C14H27ClN4O2S3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (3aS,4S,6aR)-N-[2-[(2-Aminoethyl)dithio]ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H26N4O2S3.ClH/c15-5-7-22-23-8-6-16-12(19)4-2-1-3-11-13-10(9-21-11)17-14(20)18-13;/h10-11,13H,1-9,15H2,(H,16,19)(H2,17,18,20);1H/t10?,11-,13?;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.NCCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12 |
| Nom IUPAC | N-[2-(2-aminoetildisulfanil)etil]-5-[(4S)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 415.04 |
| Poids de la formule | 414.0985 |