Learn More
Biotinyl Tyramide, TRC
Code produit 30133131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133131 100 mg 100mg
30003617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133131 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB397770100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41994-02-9
Formule moléculaire C18 H25 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 363.47
Synonyme [3aS-(3aα,4β,6aα)]-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-, 1H-thieno[3,4-d]imidazole-5-pentanamide;
Nom IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-(4-hydroxyphényl)éthyl]pentanamide
SMILES Oc1ccc(CCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Biotinyl Tyramide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H25N3O3S/c22-13-7-5-12(6-8-13)9-10-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)20-18(24)21-17/h5-8,14-15,17,22H,1-4,9-11H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
Poids de la formule 363.1617
Pourcentage de pureté >95%