Description
pulliPlage : 10-1280 pg/ml (0,5-64 pg/puits)/liliHaute sensibilité : 0,18 pg/puits, 3,6 pg/ml/liliProtocole de deux heures (15-20 heures pour une sensibilité maximale)/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Antigène | Thromboxane B2 |
| Plage de dosage | 10 à 1280 pg/ml |
| Comprend | Microplaque (12 bandes à 8 puits enduite d’anti-IgG de lapin d’âne), conjugué de peroxydase de thromboxane B2 (lyophilisé), étalon de 2,56 ng (thromboxane B2), antisérum (anti-thromboxane B2 de lapin, lyophilisé), substrat de TMB, concentrat de tampon de dosage, concentrat de lavage de tampon de lavage |
| Quantité | À l’unité |
| Volume d’échantillon | 50 μl |
| Sensibilité | 1,18 à 3,6 pg/ml |
| Durée totale du dosage | 2 h |
| Contenu et stockage | 2deg; à 8deg;C |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Type de produit | Dosage de la thromboxane B2 |