Le Biowave 3+ offre toutes les fonctionnalités d'un spectrophotomètre UV/Vis de qualité recherche. Attendez-vous à une résolution exceptionnellement élevée grâce à la bande passante de 3 nm. Sa conception robuste et son prix raisonnable en font un excellent choix pour les étudiants.
Spectrophotomètre UV-Visible avec une bande passante de 3 nm
Caractéristiques USB port pour la collecte de données
Méthodologies préprogrammées en sciences de la vie, notamment la quantification des acides nucléiques (ADN, ARN et oligonucléotides), les dosages de protéines et la détermination de la densité des cultures cellulaires (OD600 ) mesures
Analyses d’acides nucléiques pour la vérification de la pureté
Faible capacité de volume pour une utilisation avec des cuves de microvolumes
Nouvelles optiques avec une source de xénon pour une longue durée de vie de la lampe et des coûts de fonctionnement faibles
Choisissez d’inclure une imprimante série intégrée, une connectivité Bluetooth ou les deux
Léger et empilable pour le stockage
Le spectrophotomètre bénéficie d'une garantie de 2 ans et la lampe flash au xénon d'une garantie de 3 ans.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.