Learn More
Biochrom Biowave 3
Code produit 17293054 Tous les produits Harvard Bioscience Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Spectrophotomètre
Spécifications, Bluetooth, Imprimante
Spécifications, connectivité Bluetooth
Spécifications, imprimante série intégrée
Interface:
Grand écran, interface utilisateur à boutons
Grand écran, interface utilisateur à boutons, Bluetooth
Imprimante incluse:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Interface Imprimante incluse Conditionnement
17293054 Spécifications, imprimante série intégrée Grand écran, interface utilisateur à boutons Oui 1 pièce
16610864 Spectrophotomètre Grand écran, interface utilisateur à boutons Non 1 pièce
17203064 Spécifications, connectivité Bluetooth Grand écran, interface utilisateur à boutons, Bluetooth Non 1 pièce
17213064 Spécifications, Bluetooth, Imprimante Grand écran, interface utilisateur à boutons, Bluetooth Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17293054 Fournisseur Biochrom Code fournisseur 80300733
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Biowave 3 offre toutes les fonctionnalités d'un spectrophotomètre de qualité recherche, sa conception robuste et son prix raisonnable en font un excellent choix pour les étudiants.
  • Spectrophotomètre UV-Visible avec une bande passante de 5 nm
  • Caractéristiques USB port pour la collecte de données
  • Méthodologies préprogrammées en sciences de la vie, notamment la quantification des acides nucléiques (ADN, ARN et oligonucléotides), les dosages de protéines et la détermination de la densité des cultures cellulaires (OD600 ) mesures
  • Analyses d’acides nucléiques pour la vérification de la pureté
  • Faible capacité de volume pour une utilisation avec des cuves de microvolumes
  • Nouvelles optiques avec une source de xénon pour une longue durée de vie de la lampe et des coûts de fonctionnement faibles
  • Choisissez d’inclure une imprimante série intégrée, une connectivité Bluetooth ou les deux
  • Léger et empilable pour le stockage
  • Le spectrophotomètre bénéficie d'une garantie de 2 ans et la lampe flash au xénon d'une garantie de 3 ans.
  • IQ/OQ disponibles sur demande
Spécification
Hauteur au centre du faisceau 15 mm
Profondeur (impériale) 15,3 po
Profondeur (métrique) 390 mm
Type de détecteur Double matrice CMOS
Affichage LCD graphique
Langues Français, Allemand, Espagnol, Italien, traditionnel, Japonais
Source lumineuse Flash au xénon
Gamme de produits Biowave 3
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre UV-Vis
Tension 100/115/220/230 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
À utiliser avec (application) Spectrophotométrie UV/Vis
À utiliser avec (équipement) Cuve à micro-volume
Hauteur (impériale) 3,9 po
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Spécifications, imprimante série intégrée
Interface Grand écran, interface utilisateur à boutons
Monochromateur Grille plate
Bruit ±0,005 crête à crête ±0,002 RMS
Linéarité photométrique ±1,3 % ou ±0,008 A (la valeur la plus élevée à 546 nm)
Gamme photométrique -0,3 à 2,5 A, 0,3 à 199 % T
Répétabilité photométrique ±0,002 A à 0,5 A (à 546 nm)
Imprimante incluse Oui
Forme Arrondi
Lumière parasite <0,5 %T 340 nm
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±1 nm
Poids (impériale) 6,6 lb
Poids (métrique) 3 kg
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 260 mm