Learn More
Bioymifi, MedChemExpress
Description
Bioymifi (DR5 Activator), a potent TRAIL receptor DR5 activator, binds to the extracellular domain (ECD) of DR5 with a Kd of 1.2 μM. Bioymifi can act as a single agent to induce DR5 clustering and aggregation, leading to apoptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bioymifi |
| CAS | 1420071-30-2 |
| Couleur | Reddish Brown |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H12BrN3O4S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | DR5 Activator |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 12.5 mg/mL (25.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(/C(SC1=N)=C/C2=CC=C(O2)C3=CC(C(N4)=O)=C(C=C3)C4=O)N1C5=CC=C(C=C5)Br |
| Poids moléculaire (g/mol) | 494.32 |
| Afficher plus |