Learn More
Ester pinacolique d’acide biphenyl-2-boronique 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445037 5 g 5g
15435037 1 g 1g
15455037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15445037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32320.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 914675-52-8 | C18H21BO2 | 280.174 g/mol
Biphenyl-2-boronic acid pinacol ester, is used as a main benefits of the use of boronic esters in Suzuki-Miyaura cross-couplings- Enabling the coupling of organoboronic acids that are sensitive to hydrolytic deboronation. It includes other additional application such as a number of chiral boronic esters, such as the ones illustrated hereafter, have been used as inducers in stereoselective reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘ester pinacol de l‘acide biphényle-2-boronique est utilisé comme principaux avantages de l‘utilisation d‘esters boroniques dans les couplages croisés de Susuki-Miyaura, permettant le couplage d‘acides organoboroniques sensibles à la déboration hydrolytique. Il comprend d’autres applications supplémentaires telles qu’un certain nombre d’esters boroniques chiraux, comme ceux illustrés ci-après, ont été utilisés comme inducteurs dans des réactions stéréosélectives.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 914675-52-8
Formule moléculaire C18H21BO2
Poids moléculaire (g/mol) 280.174
Numéro MDL MFCD14636459
Clé InChI WCXWQEUBHZKNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme biphenyl-2-boronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 59207619
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(2-phénylphényl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3
Specifications
Nom chimique ou matériau Biphenyl-2-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 76°C to 79°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 280.17
Pourcentage de pureté 97%