Learn More
Acide biphényl-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479922 100 g 100g
11459922 5 g 5g
11469922 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479922 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12049.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. he reaction of 2?-substituted biphenyl-2-carboxylic acids (where the 2?-substituent is H, CO2H, NO2, Cl, OMe, or CO2Me) with lead tetra-acetate in refluxing benzene solution, under a nitrogen atmosphere, affords 3,4-benzocoumarin as a major organic product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il réagit avec les acides 2′-biphényl substitué-2-carboxyliques (où le 2′-substituant est H, CO2H, NO2, Cl, OMe ou CO2Me), avec du tétra-acétate de plomb dans une solution de benzène de reflux, sous atmosphère d’azote, il fournit de la 3,4-benzocoumarine comme produit organique majeur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947-84-2
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.221
Numéro MDL MFCD00002463
Clé InChI ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
CID PubChem 70357
Nom IUPAC Acide 2-phénylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-2-carboxylic acid
Point de fusion 110°C to 114°C
Point d’ébullition 343°C to 344°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 974075
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%