Learn More
Acide biphényl-3,3',5,5'-tétracarboxylique, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Vecteur alpha | BIPHENYLTETRACARBOXYLICACID |
| Nom chimique ou matériau | Biphenyl-3,3 ',5,5 '-tetracarboxylic acid |
| Point de fusion | >400°C |
| Couleur | Marron à blanc |
| Spectre IR | Conforme |
| Plage de pourcentage du dosage | 94,0 à 106,0 % (titration avec NaOH) |
| Conditionnement | flacon en verre |
| Quantité | 100 mg |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de la formule | 330.25 |
| Afficher plus |