Learn More
Biphényl-3-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11325499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325499 1 g 1g
11315499 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325499 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50453.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1204-60-0
Formule moléculaire C13H10O
Poids moléculaire (g/mol) 182.222
Numéro MDL MFCD01740432
Clé InChI KFKSIUOALVIACE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-biphenyl-3-carbaldehyde, biphenyl-3-carbaldehyde, 3-formylbiphenyl, ccris 3164, biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-difenilaldeide italian, 1,1'-biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-biphenyl carboxaldehyde
CID PubChem 121053
Nom IUPAC 3-phénylbenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-3-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 95%