Learn More
Acide biphényl-4,4’-diboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398036 1 g 1g
11308046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398036 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13328.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4151-80-8 | C12H12B2O4 | 241.84 g/mol
Biphenyl-4,4'-diboronic acid is used in the preparation of cycloparaphenylenes through Suzuki coupling. It is also employed in the synthesis of 1,3,2-diazaboroine derivatives, which is useful for organic thin-film transistor applications. It plays an important role in the preparation of arylboronates from reactions with catechol, dihydroxynaphthalene and diaminobenzenedithiol, which finds application as organic field-effect transistors and light emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide biphényl-4,4′-diboronique est utilisé dans la préparation des cycloparaphénylènes par couplage de la méthode de base. Il est également utilisé dans la synthèse de dérivés de la 1,3,2-diazaboroine, qui est utile pour les applications de transistor à film mince organique. Il joue un rôle important dans la préparation des arylboronates à partir de réactions avec le catéchol, le dihydroxynaphtalène et le diaminobenzènedithiol, qui trouve l’application comme transistors organiques à effet de champ et diodes électroluminescentes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4151-80-8
Formule moléculaire C12H12B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 241.84
Numéro MDL MFCD00151795
Clé InChI SLHKDOGTVUCXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-biphenyldiboronic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, biphenyl-4,4'-diboronic acid, 4-4-boronophenyl phenyl boronic acid, biphenyl-4,4'-diyldiboronic acid, pubchem5324, acmc-1apw8, 4,4'-biphenyldiboric acid, 4,4-biphenyldiboronic acid, 4,4'-diboronobiphenyl
CID PubChem 2734608
Nom IUPAC Acide [4-(4-boronophényl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-4,4'-diboronic acid
Point de fusion ∽300°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 2941876
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 241.85
Pourcentage de pureté 95%