Learn More
Ester de bis(pinacol) de l’acide biphényl-4,4’-diboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499465 1 g 1g
15409475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51956.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 207611-87-8 | C24H32B2O4 | 406.14 g/mol
Biphenyl-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘ester de l‘acide biphényl-4,4′-diboronique bis(pinacol) est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207611-87-8
Formule moléculaire C24H32B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 406.14
Numéro MDL MFCD08669545
Clé InChI INNVTCAYPFZCAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,1'-biphenyl, 4,4'-biphenyldiboronic acid dipinacol ester, 4,4'-biphenyldiboronic acid pinacol ester, 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, biphenyl-4,4'-diboronic acid bis pinacol ester, 4,4'-biphenyldiboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4'-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb257, 4,4'-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl biphenyl
CID PubChem 10525359
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyle-2-[4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényle]phényle]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 406.14
Pourcentage de pureté 95%