Learn More
Biphényl-4,4’ -dicarbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322166 1 g 1g
11332166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322166 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03450.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1591-30-6 | C14H8N2 | 204.232 g/mol
Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le biphényl-4,4′-dicarbonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1591-30-6
Formule moléculaire C14H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 204.232
Numéro MDL MFCD00013805
Clé InChI KAXYYLCSSXFXKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-biphenyldicarbonitrile, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-dicyanobiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-dicyanodiphenyl, 4,4'-diphenyldicarbonitrile, 4-4-cyanophenyl benzonitrile, 4-4-cyanophenyl benzenecarbonitrile
CID PubChem 15321
Nom IUPAC 4-(4-cyanophényl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile
Point de fusion 232°C to 236°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1869917
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 98%