Learn More
Acide biphényl-4-boronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490118 5 g 5g
11480118 1 g 1g
11400128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23703.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5122-94-1 | C12H11BO2 | 198.03 g/mol
Used in Suzuki reactions and as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisés dans les réactions de Suzuki et comme intermédiaires de cristaux liquides.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5122-94-1
Formule moléculaire C12H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 198.03
Numéro MDL MFCD00093311
Clé InChI XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid
CID PubChem 151253
Nom IUPAC {[1,1'-biphenyl]-4-yl}boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-4-boronic acid
Point de fusion 238°C to 247°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2937410
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 198.03
Pourcentage de pureté ≥98%