Learn More
Ester pinacolique d’acide biphenyl-4-boronique 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15436368 1 g 1g
15446368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59919.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 144432-80-4 | C18H21BO2 | 280.17 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144432-80-4
Formule moléculaire C18H21BO2
Poids moléculaire (g/mol) 280.17
Numéro MDL MFCD07368291
Clé InChI REDKQKNJWVIPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylboronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-biphenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, 2-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl diphenyl
CID PubChem 11989651
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(4-phénylphényl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-4-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 280.17
Pourcentage de pureté 97%