Learn More
Chlorure de biphényle-4-carbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11491698
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11491698 10 g 10g
11401708 50 g 50g
11411708 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11491698 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13956.09
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Biphenyl-4-carbonyl chloride was used in the preparation of a novel thiourea compound, N-(6-methyl pyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamide. It was also used in the preparation of 5-CF3-oxazole analog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluoromethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de biphényl-4-carbonyle a été utilisé dans la préparation d’un nouveau composé thiourée, le N-(6-méthyl pyridine-2-yl-carbamothioyl)biphényl-4-carboxamide. Il a également été utilisé dans la préparation de l’acide 5-CF3-oxazole analogique, 2-{4-[2-(2-biphényl-4-yl-5-trifluorométhyl-oxazol-4-yl)-éthoxy]-phénoxy}-2-méthyl-propionique.
Solubilité
Hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’agent oxydant, les bases, l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14002-51-8
Formule moléculaire C13H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 216.66
Numéro MDL MFCD00000692
Clé InChI JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
CID PubChem 84151
Nom IUPAC [1,1'-biphenyl]-4-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Biphenyl-4-carbonyl chloride
Point de fusion 110°C to 115°C
Point d’ébullition 160°C (2 mmHg)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 472842
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolysis in water.
Poids de la formule 216.67
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Biphenyl-4-carbonyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-4-carbonyl chloride