Learn More
Biphényl-4-carboxaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462528 100 g 100g
11399419 5 g 5g
11452528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15839.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3218-36-8 | C13H10O | 182.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3218-36-8
Formule moléculaire C13H10O
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Numéro MDL MFCD00006947
Clé InChI ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
CID PubChem 76689
Nom IUPAC [1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-4-carboxaldehyde
Point de fusion 57°C to 61°C
Densité 1.107
Point d’ébullition 184°C (11 mmHg)
Point d’éclair 172°C (341°F)
Quantité 100 g
Beilstein 606693
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté ≥98%