Learn More
Acide biphényl-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459653
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459653 25 g 25g
11469653 100 g 100g
11479653 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459653 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12438.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92-92-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Biphenyl-4-carboxylic acid is employed in the synthesis, characterization of europium, terbium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide biphényl-4-carboxylique est utilisé dans la synthèse, la caractérisation des complexes d’europium et de terbium.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-92-2
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.221
Numéro MDL MFCD00002553
Clé InChI NNJMFJSKMRYHSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylcarboxylic acid, biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, p-phenylbenzoic acid, 4-carboxybiphenyl, para phenyl benzoic acid, 4-diphenylcarboxylic acid, diphenyl-4-carboxylic acid, 4-carboxy-1,1'-biphenyl
CID PubChem 66724
Nom IUPAC Acide 4-phénylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-4-carboxylic acid
Point de fusion 223°C to 227°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 973519
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%