Learn More
Chlorure de biphényle-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470117 5 g 5g
11480117 25 g 25g
11490117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21031.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1623-93-4 | C12H9ClO2S | 252.71 g/mol
It is a reactant for preparation of anilinopyrimidinesulfonamides as potential anticancer agents, synthesis of inhibitors of the hypoxia inducible factor pathway. It participates in the preparation of hydroxy-sulfonyl-piperidinyl butyramides as HDAC inhibitors and potential antitumors and is also involved in palladium-catalyzed desulfitative C-arylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif pour la préparation d’anilinopyrimidinesulfonamides comme agents anticancéreux potentiels, synthèse d’inhibiteurs de la voie inductible du facteur d’hypoxie. Il participe à la préparation d’hydroxy-sulfonyl-pipéridinylbutyramides comme inhibiteurs d’HDAC et antitumoraux potentiels et est également impliquée dans l’arylation C désulfitative catalysée au palladium.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart de l’humidité, des bases et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1623-93-4
Formule moléculaire C12H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 252.71
Numéro MDL MFCD00078658
Clé InChI ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-biphenylsulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-biphenylsulfonylchloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-phenylbenzene-1-sulfonyl chloride, 1,1-biphenyl-4-sulfonylchloride, pubchem20990
CID PubChem 74192
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl-4-sulfonyl chloride
Point de fusion 112°C to 117°C
Point d’ébullition 200°C to 205°C (6 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2694373
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Nom IUPAC Chlorure de 4-phénylbenzènesulfonyle
Poids de la formule 252.72
Pourcentage de pureté 97%