Learn More
Biphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10469010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10469010 250 g Flacon en plastique 250g
10224180 1 kg Flacon en plastique 1kg
10686744 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10469010 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 106252500
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 92-52-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-52-4
Formule moléculaire C12H10
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00003054
Clé InChI ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme biphényle, phénylbenzène, diphényle, 1,1’-diphényle, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
CID PubChem 7095
ChEBI CHEBI : 17097
Nom IUPAC 1,1’-biphényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Biphényle
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 68.0°C à 72.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 255.0°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5C6H5
Quantité 250 g
Beilstein 05, 578
Merck Index 15, 3344
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble.
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Biphenyl
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.