Learn More
Biphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463983 250 g 250g
11453983 1000 g 1000g
11473983 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11463983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10265.30
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 92-52-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
Biphenyl used in combination with Li metal for the generation of activated Ca metal. It is also used as important starting material for the production of polychlorinated biphenyls. It is also an intermediate for the production of a host of other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Biphényle utilisé en association avec le métal de lithium pour la génération de métal Ca activé. Il est également utilisé comme matériau de départ important pour la production de biphényles polychlorés. Il est également un intermédiaire pour la production d’une multitude d’autres composés organiques
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-52-4
Formule moléculaire C12H10
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00003054
Clé InChI ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme biphenyl, phenylbenzene, diphenyl, 1,1'-diphenyl, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
CID PubChem 7095
ChEBI CHEBI:17097
Nom IUPAC 1,1’-biphényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl
Point de fusion 69°C to 72°C
Densité 0.99
Point d’ébullition 254°C to 255°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Odeur Pleasant
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1634058
Merck Index 14,3314
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Biphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Biphenyl