Spécification
| CAS | 92-52-4 |
| Point de fusion | 68°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 255°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C12H10 |
| Numéro MDL | 3054 |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 154.21g/mol |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Biphenyl
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.