Learn More
Biphénylène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712491 250 mg Flacon en verre 250mg
10381474 50 mg Flacon en verre 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 279742500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    119.65€ / 250mg
    Économisez 90.35€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 259-79-0 | Molecular Formula: C12H8 | Molecular Weight: 152.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 259-79-0
Formule moléculaire C12H8
Poids moléculaire (g/mol) 152.2
Numéro MDL MFCD00001110
Clé InChI IFVTZJHWGZSXFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylene, cyclobutadibenzene, dibenzocyclobutadiene, 1,1'-biphenylene, unii-0z64i7d5m2, 8ci 9ci, biphenylen, biphenylene, biphenylene, 99+%, pubchem9106
CID PubChem 9214
ChEBI CHEBI:33079
Nom IUPAC Biphénylène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C23
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenylene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109°C to 112°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 05, 298
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9.60mg/l (calc). Other solubilities: organic solvents general
Poids de la formule 152.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Biphenylene
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.