Learn More
Biphénylindanone A, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Biphenylindanone A |
| CAS | 866823-73-6 |
| Formule moléculaire | C30H30O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 3'-[[(2-Cyclopentyl-2,3-dihydro-6,7-dimethyl-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]methyl]-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, Biphenyl indanone A, MRLSD 230 |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H30O4/c1-18-19(2)28-25(15-26(29(28)31)22-7-3-4-8-22)16-27(18)34-17-20-6-5-9-24(14-20)21-10-12-23(13-11-21)30(32)33/h5-6,9-14,16,22,26H,3-4,7-8,15,17H2,1-2H3,(H,32,33) |
| SMILES | Cc1c(C)c2C(=O)C(Cc2cc1OCc3cccc(c3)c4ccc(cc4)C(=O)O)C5CCCC5 |
| Nom IUPAC | acide 4-[3-[(2-cyclopentyl-6,7-diméthyl-1-oxo-2,3-dihydroindén-5-yl)oxyméthyl]phényl]acide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 454.56 |
| Poids de la formule | 454.2144 |