Learn More
Éther bis(1,3-dichloroisopropylique), TRC
Code produit 30346922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346922 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346922 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB426200100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(1,3-Dichloroisopropyl) Ether
CAS 59440-89-0
Formule moléculaire C6 H10 Cl4 O
Quantité 100 mg
Synonyme 2,2’-Oxybis[1,3-dichloro-propane]
Formule InChI InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(2-8)11-6(3-9)4-10/h5-6H,1-4H2
SMILES ClCC(CCl)OC(CCl)CCl
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-[2-chloro-1-(chlorométhyl)éthoxy]propane
Poids moléculaire (g/mol) 239.96
Poids de la formule 237.949