Learn More
Bis(1,3-dithian-2-yl)méthane-d2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(1,3-dithian-2-yl)methane-d2 |
| CAS | 105479-87-6 |
| Formule moléculaire | C9 2H2 H14 S4 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H16S4/c1-3-10-8(11-4-1)7-9-12-5-2-6-13-9/h8-9H,1-7H2/i7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C1SCCCS1)C2SCCCS2 |
| Nom IUPAC | 2-[dideutéro(1,3-dithian-2-yl)méthyl]-1,3-dithiane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 254.5 |
| Poids de la formule | 254.026 |