Learn More
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30958594
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30958594 250 mg
30952711 1 g
30952115 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30958594 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD116797250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate
CAS 35138-23-9
Formule moléculaire C16H24BF4Ir
Numéro MDL MFCD00079664
Quantité 250 mg
SMILES F[B-](F)(F)F.[Ir+].C1=C\CC/C=C\CC/1.C2=C\CC/C=C\CC/2
Poids moléculaire (g/mol) 495.38
Pourcentage de pureté 97%