Learn More
Bis(1,5-cyclooctadiène)nickel(0), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490680
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 11490680
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044157.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
Catalyst for isomerization and hydrosilyltion of unsaturated compounds. Co-catalyst for oligomerization/cyclooligomerization or polymerization of alkenes, Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) is used as a catalyst for the cycloaddition of 1,3-dienes and used to catalyze the addition of allyl phenyl sulfide to alkynes leading to 1,4-dienes. It is involved as a catalyst for asymmetric alpha-arylation and heteroarylation of ketones with chloroarenes, stereoselective borylative ketone-diene coupling, cycloaddition of benzamides with internal alkynes and methyl carboxylation of homopropargylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Catalyseur pour l’isomérisation et l’hydrosilyltion de composés non saturés
  • Co-catalyseur pour l’oligomérisation/cyclooligomérisation ou la polymérisation des alcènes, butadiène
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1295-35-8
Formule moléculaire C16H24Ni
Poids moléculaire (g/mol) 275.06
Numéro MDL MFCD00058902
Clé InChI JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Synonyme bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
CID PubChem 6433264
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène ; nickel
SMILES [Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (1,5-cyclooctadiene)nickel (0)
Point de fusion 60°C (decomposition)
Couleur Jaune
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Numéro UN UN1325
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,toluene,terahydrofuran,ether,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,N-methylpyrrolidinone. Insoluble in water.
Poids de la formule 275.06
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel