Learn More
Bis(1,5-cyclooctadiène)nickel(0), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10126242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10126242
Marque: Thermo Scientific Acros 223970010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1295-35-8 | C16H24Ni | 275.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1295-35-8
Formule moléculaire C16H24Ni
Poids moléculaire (g/mol) 275.06
Numéro MDL MFCD00058902
Clé InChI JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Synonyme bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
CID PubChem 6433264
SMILES [Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(1, 5-cyclooctadiene)nickel(0)
Point de fusion 60.0°C
Couleur Golden
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène ; nickel
Poids de la formule 275.06
Forme physique Poudre cristalline brillante
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.