Learn More
Tétrafluoroborate de bis(1,5-cyclooctadiène)rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10707533 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10707533 250 mg Flacon en verre 250mg
10694653 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10707533 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 375652500
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35138-22-8
Formule moléculaire C16H24BF4Rh
Poids moléculaire (g/mol) 406.08
Numéro MDL MFCD00075045
Clé InChI NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Synonyme bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
CID PubChem 5702662
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène ; Rhodium ; Tétrafluoroborate
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Point de fusion 210.0°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [Rh(cod)2]BF4
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Poids de la formule 406.08
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.