Learn More
Tétrafluoroborate de bis(1,5-cyclooctadiène)rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440650 5 g 5g
11430650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440650 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044031.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35138-22-8
Formule moléculaire C16H24BF4Rh
Poids moléculaire (g/mol) 406.08
Numéro MDL MFCD00075045
Clé InChI NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Synonyme bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
CID PubChem 5702662
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène ; Rhodium ; Tétrafluoroborate
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 406.08
Forme physique Poudre