Learn More
Bis[1-Hydroxypyridine-2(1H)-thionato-S,O]Cuivre(II), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis[1-Hydroxypyridine-2(1H)-thionato-S,O]Copper(II) |
| CAS | 14915-37-8 |
| Formule moléculaire | C10H8CuN2O2S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/2C5H4NOS.Cu/c2*7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h2*1-4H;/q2*-1;+2 |
| SMILES | C1=CN2C(=[S][Cu+2]3([S]=C4C=CC=CN4[O-]3)[O-]2)C=C1 |
| Nom IUPAC | cobre;1-oxidopiridina-2-tiona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 315.86 |
| Poids de la formule | 314.9323 |