Learn More
Bis(2,2,2-trifluoroéthyl)amine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359345 1 g -
11369345 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359345 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16709.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 407-01-2 | C4H5F6N | 181.081 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 407-01-2
Formule moléculaire C4H5F6N
Poids moléculaire (g/mol) 181.081
Numéro MDL MFCD00042094
Clé InChI GTJGHXLFPMOKCE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 78999
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-(2,2,2-trifluoroéthyl)éthanamine
SMILES C(C(F)(F)F)NCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Densité 1.1
Point d’ébullition 70°C to 71°C
Indice de réfraction 1.301
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1811926
Synonyme bis 2,2,2-trifluoroethyl amine, bis trifluoroethyl amine, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-3-azapentane, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl ethanamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, bis trifluoroethyl-amin, acmc-1aha1, 1,1,15,5,5-hexafluoro-3-azapentane, ethanamine,2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, 2,2,2-tris fluoranyl-n-2,2,2-tris fluoranyl ethyl ethanamine
Poids de la formule 181.08
Pourcentage de pureté 96%