Learn More
Barym (II) Bis(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato), 99,99 % (base de métaux excluant le Sr) Sr < 500 ppm
Code produit 11394048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394048 1 g -
11304058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041340.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17594-47-7
Formule moléculaire C22H38BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 503.87
Numéro MDL MFCD00058709
Clé InChI VJRLFEOHKCDHBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium-dpm, ba tmhd 2, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato barium ii, barium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate tetramer, barium bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate barium ii, barium-thd, barium bis dipivaloylmethanate, barium ii 2,2,6,6-tetramethylheptanedionate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5 heptanedionato barium ii
CID PubChem 17749137
Nom IUPAC Baryum(2+) ;(Z)-2,2,6,6-tétraméthyl-5-oxohept-3-en-3-olate ; Hydraté
SMILES [Ba++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II)
Point de fusion 200°C
Point d’ébullition 225°C (0.3 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux, sauf Sr) Sr < 500 ppm
Quantité 1 g
Numéro UN UN1564
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 503.85
Pourcentage de pureté 99.99%
Forme physique Poudre