Learn More
Bis(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)calcium(II), 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338718 2 g 2g
11308718 0.5 g 0.50g
11318718 10 g 10g
11328718 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11338718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041589.04
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 118448-18-3 | C22H38CaO4 | 406.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118448-18-3
Formule moléculaire C22H38CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 406.62
Numéro MDL MFCD00064757
Clé InChI DOOFPPIHJGRIGW-OLHSYEKISA-L
Synonyme ca tmhd 2, calcium bis dipivaloylmethanate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato calcium
CID PubChem 14598209
Nom IUPAC Calcium ; (Z)-2,2,6,6-tétraméthyl-5-oxosept-3-en-3-olate ; (E)-2,2,6,6-tétraméthyl-5-oxosept-3-en-3-olate
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium(II)
Point de fusion 202°C to 206°C
Point d’ébullition 205°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 2 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 406.57
Pourcentage de pureté 99.99%
Forme physique Poudre