Learn More
Bis(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384068 0.5 g 0.50g
11374068 2 g 2g
11364068 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041359.02
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Précurseur du procédé CVD
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II) is used in nano-material, thin films and ferroelectric metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13986-53-3
Formule moléculaire C22H38CoO4
Poids moléculaire (g/mol) 425.48
Numéro MDL MFCD00233616
Clé InChI KLJJOSZRALJWDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato cobalt ii, cobalt 2+ bis 2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
CID PubChem 57369563
Nom IUPAC Cobalt(2 +) ; 2,2,6,6-tétraméthyl-5-oxohept-3-en-3-olate
SMILES [Co++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II)
Point de fusion 143°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 0.5 g
Informations sur la solubilité Soluble in hydrocarbons,alcohols and ethers. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 425.46
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Poudre